Merck
03674
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoarg(Tos)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Nβ-Boc-Nω-tosyl-L-β−homoarginine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
crystalline
kolor
light yellow
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N4O6S/c1-13-7-9-15(10-8-13)30(27,28)23-17(20)21-11-5-6-14(12-16(24)25)22-18(26)29-19(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,22,26)(H,24,25)(H3,20,21,23)/t14-/m0/s1
Klucz InChI
RYHLUZMBVLFVPG-AWEZNQCLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)