Product No. 02400 contains neat ethanolamine specified at ≥99.0% purity. Using the minimum specified purity, density, and molecular weight of ethanolamine, this neat product would have a concentration of about 16.4 M at 25 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Nazwa produktu
Ethanolamine, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC/NT)
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC/NT)
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC/NT) | assay ≥99.5% (GC) | assay 98.0-100.5% (acidimetric) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level - |
| bp 170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg | bp 170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg | bp 171 °C/1013 hPa | bp 170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg |
| refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.454 | refractive index - | refractive index n20/D 1.454 (lit.) |
| density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 2.1 (vs air) | vapor density 2.1 (vs air) | vapor density - | vapor density 2.1 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217158-1G | 04061838774743 |
| 02400-250ML | 04061838617224 |
| 02400-1L | 04061838617217 |
-
What is the concentration of this solution?