Przejdź do
01496
Wzorzec tulowy dla ICP
TraceCERT®, 1000 mg/L Tm in nitric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1000 mg/L Tm in nitric acid
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na etykiecie. Informacje o śladowych zanieczyszczeniach są podane w certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Analysis Note
1000 mg/L Tm w 2% kwasie azotowym, przygotowany z wysokiej czystości Tm2O3, HNO3 i wody
Other Notes
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0529551873
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
concentration
1000 mg/L Tm in nitric acid
concentration
10 g/L Tl in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Tl in nitric acid (nominal concentration)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Steven Pappas et al.
Journal of analytical toxicology, 39(5), 347-352 (2015-03-01)
Smoking remains the leading cause of preventable death in the USA. Much of the focus on harmful and potentially harmful constituents (HPHCs) in tobacco products has been on cigarettes. Little cigars gained popularity over the last decade until tobacco taxes
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
368849-250G04061831832907
01496-100ML04061838609458