gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 146 °C)
opis
Nominally 95-98% H2SO4
Próba
90.0-91.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
tw
~290 °C (lit.)
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1