Przejdź do
28-5740
Sulfanilic acid
JIS special grade, 99.0-100.5%
Synonim(y):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
EC Number:
204-482-5
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
908765
MDL number:
Assay:
99.0-100.5%
Form:
powder
Grade:
JIS special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
99.0-100.5%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
density
1.4862 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
121-57-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Han Ming Gan et al.
Chemosphere, 82(4), 507-513 (2010-11-26)
A co-culture consisting of Hydrogenophaga sp. PBC and Ralstonia sp. PBA, isolated from textile wastewater treatment plant could tolerate up to 100 mM 4-aminobenzenesulfonate (4-ABS) and utilize it as sole carbon, nitrogen and sulfur source under aerobic condition. The biodegradation
Han Ming Gan et al.
Microbiology (Reading, England), 158(Pt 8), 1933-1941 (2012-05-23)
The gene coding for the oxygenase component, sadA, of 4-aminobenzenesulfonate (4-ABS) 3,4-dioxygenase in Hydrogenophaga sp. PBC was previously identified via transposon mutagenesis. Expression of wild-type sadA in trans restored the ability of the sadA mutant to grow on 4-ABS. The
Brian D Piorek et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(48), 18898-18901 (2007-11-21)
We present a microfluidic technique for sensitive, real-time, optimized detection of airborne water-soluble molecules by surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS). The method is based on a free-surface fluidic device in which a pressure-driven liquid microchannel flow is constrained by surface tension.