28-4220
Sodium sulfate decahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Synonim(y):
Glauber’s salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
98.0-102.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.0-7.0
gęstość
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1