Przejdź do
28-2880
Sodium hexametaphosphate
SAJ first grade, 65.0-83.0% P2O5 basis
Synonim(y):
Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
65.0-83.0% P2O5 basis
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
65.0-83.0% P2O5 basis
form
solid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Intended for the cytologic demonstration of Naphthol AS-D Chloroacetate Esterase in blood, bone marrow films or tissue touch preparations.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hexametaphosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hironori Taniguchi et al.
Microbial cell factories, 18(1), 75-75 (2019-04-27)
Thermostable enzymes have several advantages over their mesophilic counterparts for industrial applications. However, trade-offs such as thermal instability of enzyme substrates or co-factors exist. Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is an important co-factor in many enzyme-catalyzed oxidation-reduction reactions. This compound spontaneously