Informacje o tej pozycji
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
12.4 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for hydroxyl value determination
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-86-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?