Merck
24-3600
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)
SAJ first grade, average Mw 200
Synonim(y):
Polyethylene glycol, PEG
About This Item
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
190-210
average Mw 200
dostępność
available only in Japan
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C