Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mn(NO3)2 · 6H2O
Masa cząsteczkowa:
287.04
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥98.0%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dong Wook Kwon et al.
Environmental technology, 38(22), 2785-2792 (2017-01-04)
The effects of physicochemical properties of Mn-Ti catalysts on O
Lu Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 1278-1278 (2019-03-22)
Although single-atomically dispersed metal-Nx on carbon support (M-NC) has great potential in heterogeneous catalysis, the scalable synthesis of such single-atom catalysts (SACs) with high-loading metal-Nx is greatly challenging since the loading and single-atomic dispersion have to be balanced at high
Reza Mohassel et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 232-240 (2018-06-25)
GCMO NSs were synthesized by the reaction of metal nitrate salts in the presence of stabilizing agent and PG, by a Pechini method. Citric acid, maleic acid, succinic acid and 1,3,5-benzenetricarboxylic acid were used as stabilizing agents. The structure, morphology