Merck
12-1520
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (I)
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
dostępność
available only in Japan
Komponenty
Composition : Gentiana Violet B in water
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2