Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.26
EC Number:
253-814-5
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
921143
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98.0%
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Non-fluorescent reagent that reacts readily under mild conditions with primary amines in amino acids and peptides to form stable, highly fluorescent compounds. Low background due to hydrolysis. Useful for the fluorometric assay of amino acids, protein, and proteolytic enzymes. Effectively blocks newly generated amino termini in protein sequence analyses.
for HPLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?