Merck
09-0590
Ethanolamine
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)