Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
EC Number:
206-674-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
113089
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
bp
273 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
InChI key
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor metaloproteaz, chelator żelaza o wysokim powinowactwie; może hamować enzymy zawierające Fe2+ przy 10-8 M.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
267.8 °F - closed cup
flash_point_c
131 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Hana Krysova et al.
Chimia, 67(3), 149-154 (2013-04-12)
Titania nanofibers were fabricated using the industrial Nanospider(TM) technology. The preparative protocol was optimized by screening various precursor materials to get pure anatase nanofibers. Composite films were prepared by mixing a commercial paste of nanocrystalline anatase particles with the electrospun
Ralf Haiges et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(31), 9101-9105 (2015-06-16)
Vanadium(V) oxoazide [VO(N3)3] was prepared through a fluoride-azide exchange reaction between [VOF3] and Me3SiN3 in acetonitrile solution. When the highly impact- and friction-sensitive compound [VO(N3)3] was reacted with 2,2′-bipyridine, the adduct [(bipy)VO(N3)3] was isolated. The reaction of [VO(N3)3] with [PPh4]N3
Metal-locked DNA three-way junction.
Jean-Louis H A Duprey et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(4), 1212-1216 (2012-12-15)