Merck
05-2340
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
Synonim(y):
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ce(SO4)2 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
98.0-102.5%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
dostępność
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
ciąg SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Klucz InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3