Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
EC Number:
203-529-7
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,3-Butanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?