Merck
03-3790
Bromocresol Purple
SAJ special grade
Synonim(y):
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16Br2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.22
EC Number:
204-087-8
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
359618
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
availability
available only in Japan
pH
5.2-6.8, yellow to purple
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
InChI key
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Application
Spectrophotometric determination of serum-albumin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Purple
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)