Przejdź do
01-6570
Roztwór wzorcowy arsenu
1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL As, 1000 ppm As
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy arsenu
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1A
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)