Kluczowe dokumenty
01-3470
4-Aminobenzoic acid
98.5-100.2%, SAJ first grade
Synonim(y):
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
98.5-100.2%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
186-189 °C
187-189 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 4.7 g/L at 20 °C
gęstość
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Klucz InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
339.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
171 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves