Merck
01-0300
Acetic acid
≥99.7%, suitable for amino acid analysis
Synonim(y):
Glacial acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.07 (vs air)
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for amino acid analysis
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)