Kluczowe dokumenty
11585738910
Roche
DIG-labeled Control DNA
solution, pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
Synonim(y):
control DNA
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
opakowanie
pkg of 50 μL (5 μg/ml DIG-labeled plasmid DNA)
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
DIG-labeled control has a standardized concentration and can be used as a standard for comparison to experimentally generated DIG-labeled probes.
Zastosowanie
Jakość
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.