TW-5ML-B
Anti-C (clone MS-273), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-273, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
MS-273, monoclonal
opakowanie
pkg of 5 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
15-35 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
izotyp
IgM
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2