TMTP14250
Polycarbonate Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
Wybierz wielkość
2190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
142 mm
śr. filtra
142 mm
grubość
20 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
- Parasitology
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Przestroga