TMS-013
Fetal Bovine Serum
US Origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
FBS, FCS, Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, Fetal bovine Sera, sera, serum
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine fetus
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
linia produktu
FBS Classic
Formularz
liquid
skład
hemoglobin, ≤25 mg/dL
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
pochodzenie
USA origin
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
mycoplasma, passes test
virus, tested negative
<10 EU/mL endotoxin
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Use for general cell culture with common cell lines.
Hemoglobin level: <25.0 mg/dL
Sterility Tested: Pass
Mycoplasma Tested: Pass
Endotoxin level: <10 EU/ml
Negative for BVD, PI3, IBR, Bovine Adeno 3, Bovine Adeno 5, BRSV, REO Virus, Rabies and Blue Tongue
Origin: United States
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Zapoznaj się z podstawami stosowania płodowej surowicy bydlęcej (lub cielęcej) do hodowli komórek oraz z tym, jak pozyskiwanie i przepisy wpływają na cenę surowic do testów komórkowych.
Protokoły
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Chroń swoją inwestycję dzięki najlepszym praktykom przechowywania i rozmrażania FBS i innych surowic. Próbki FBS do walidacji w protokole hodowli komórkowej.
Powiązane treści
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.