Kluczowe dokumenty
SCT027
Sigma-Aldrich
Barwnik BioTracker 510 Green β-GlcU(Na)
Live cell imaging dye for β-glucuronidase (β-GlcU).
Synonim(y):
Live cell imaging probe
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
metody
cell based assay: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
β-glukuronidaza (β-GlcU) jest rodzajem glukuronidazy, która katalizuje hydrolizę reszt kwasu β-D-glukuronowego z nieredukującego końca mukopolisacharydów (zwanych również glikozaminoglikanami), takich jak siarczan heparanu. β-glukuronidaza (GUSB) jest ważnym enzymem lizosomalnym i pomaga w magazynowaniu i funkcjonowaniu lizosomów.
BioTracker 510 Green β-GlcU(Na) przenika przez błonę komórkową i jest fluorescencyjnym substratem do wykrywania β-glukuronidazy w żywych komórkach. Niefluorescencyjny barwnik jest hydrolizowany przez β-glukuronidazę i generuje jasnozieloną fluorescencję (510 nm), gdy jest naświetlany światłem wzbudzającym 490 nm.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 492nm
Emisja: 510 nm
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Postać fizyczna
Liofilizowany
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać BioTracker 510 Green β-GlcU(Na) Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)