Merck
S25-MLSG
Surowica mysia, inaktywowana termicznie (1 l)
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
serum
species reactivity
mouse
Preparation Note
Zamrożenie
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: [email protected]
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c