Przejdź do
PX0427
Eter naftowy BP 65-100°C
Reagent
Synonim(y):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Ligroine, Petroleum benzin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
232-453-7
MDL number:
NACRES:
NA.21
Bp:
60-90 °C
Produkt PX0427 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
bp
60-90 °C
transition temp
flash point -7 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Odczynnik
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
KwasAby przejść testWyglądWynik pozytywnyZakres wrzenia60-90°CKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu0,001% maxOleje ciężkie i tłuszczeAby przejść testZapachPozytywny wynik testuZwiązki siarki (test doktora)Negatywny
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX0427-3004061839432215
PX0427-304061839432208
PX0427-504061839432222