Przejdź do
OX0270
Dwuwodny kwas szczawiowy
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Oxalic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid, Dihydrate, Ethanedioic Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.07
EC Index Number:
205-634-3
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
99.5-102.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
vapor pressure
0.000312 hPa ( 25 °C)
assay
99.5-102.5%
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C (Elimination of water of crystallisation)
transition temp
flash point 157 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤2 ppm, N: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie: 99,5-102,5%
Wapń (Ca): 0.001% max
Chlorek (Cl): 0.002% max
Metale ciężkie (przez ICP-OES): 5ppm max
Substancje nierozpuszczalne: 0.005% max
Żelazo (Fe): 2ppm max
Związki azotu (jako N): 0.001% max
Pozostałość po zapaleniu: 0,01% maks.
Substancje ciemniejące pod wpływem gorącego kwasu siarkowego: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 0,005% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny kwas szczawiowy
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OX0270-104061839431744