Dokumenty
NX0409
Supelco
Nitric Acid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
200
300
ciśnienie pary
9.4 hPa ( 20 °C)
stężenie
68.0-70.0% HNO3
zanieczyszczenia
≤0.005 ppm Mercury (Hg)
≤0.01 ppm Arsenic (As)
≤0.05 ppm Copper (Cu)
≤0.05 ppm Nickel (Ni)
≤0.1 ppm Chromium (Cr)
≤0.1 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Aluminum (Al)
≤0.2 ppm Calcium (Ca)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Potassium (K)
≤0.5 ppm Sodium (Na)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
tw
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
NX0409P-5 and NX0409-75 are packaged in poly coated glass bottles
Komentarz do analizy
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 68.0-70.0%
Calcium (Ca): 0.2ppm max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.1ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.05ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.1ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 0.005ppm max
Nickel (Ni): 0.05ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Potassium (K): 0.5ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.5ppm max
Sulfate (SO4): 1ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1