Dokumenty
NW-10X5ML-B
Millipore
Anti-Fya (clone P3TIM), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
P3TIM, monoclonal
opakowanie
pkg of 10 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
2-6 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.8-7.8
izotyp
IgG
Zastosowanie
clinical testing (
)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2