Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
beads
bead size
8-12 mesh
color
tan
particle size
4-8 mesh (>=80%)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Sito molekularne typu 4A to glinokrzemian metalu alkalicznego o strukturze typu 4A. Jest stosowane w procesie adsorpcji do selektywnej adsorpcji cząsteczek o efektywnej średnicy <4Å i wyklucza cząsteczki o efektywnej średnicy >4Å.
Application
Można stosować sito molekularne typu 4A:
- W regenerowalnych systemach suszenia do usuwania pary wodnej lub zanieczyszczeń.
- W suszeniu nasyconych strumieni węglowodorów i suszeniu gazu ziemnego.
- Do usuwania śladowych ilości wody z różnych rozpuszczalników (metanol, etanol, aceton, DMSO, 1-butanol, 1-heksanol i 1-oktanol).
- W suszeniu czynników chłodniczych.
Analysis Note
Kolor: brązowy
Postać: Kulki
Identyfikacja (sód): Aby przejść test
Rozmiar oczek (8-12): 80% min
Postać: Kulki
Identyfikacja (sód): Aby przejść test
Rozmiar oczek (8-12): 80% min
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
A study of the dehydration process of natural gas in Iraqi North Gas Company and the treatment methods of molecular sieve problems
Thesis (2012)
Electron microscopy of filamentous fungi
O?Connell RJ, et al.
Molecular and cell biology of filamentous fungi: a practical approach, 175-208 (2001)
Study of intermolecular interaction in dimethylsulphoxide+ 1-alkanols (1-butanol, 1-hexanol, 1-octanol) at 303.15 K
Ali A, et al.
Physics and Chemistry of Liquids, 38(4), 459-473 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MX1583L-4 | 04061839430624 |
| MX1583L-1 | 04061839430617 |