Merck
MIXU500L102L
Millipore
Mobius® 500L Mixer Carrier
unjacketed with load cells
Synonim(y):
Mobius® 500L mixer carrier, unjacketed with load cells
Wybierz wielkość
1 EA
266 409,00 zł
266 409,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
266 409,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
266 409,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2025Szczegóły
Materiały
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
166.1 cm (65.4 in.)
Szerokość
116.2 cm (45.8 in.)
Głębokość
104.8 cm (41.3 in.)
masa
374 kg (825 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
wyposażenie dodatkowe
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.