Merck
MIX0010LG05
Millipore
Mobius® 10L Mixer Bag Assembly
Gold Mobius® 10L mixer bag
Synonim(y):
Mobius® 10 L mixer bag assy, Gold
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Poziom jakości
linia produktu
Mobius®
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany