Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel head
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
water monitoring, clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
Milliflex® Plus Pump
shipped in
ambient
General description
The Microfil® V/S head is designed to improve ease-of-use, reduce maintenance, and limit the risk of contamination. A continuous rim allows easy and safe membrane transfer with forceps, reducing the risk of touching the membrane filtration area. The porous filtration support can be removed simply by pressing down anywhere around its edge. The Microfil® V/S head is compatible with the Milliflex® Plus pump.
Application
Microfil® V/S head is an accessory of the Milliflex® Plus Pump used during filtration of the test samples for bioburden testing, and water monitoring.
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analysenzertifikate (COA)
Suchen Sie nach Analysenzertifikate (COA), indem Sie die Lot-/Chargennummer des Produkts eingeben. Lot- und Chargennummern sind auf dem Produktetikett hinter den Wörtern ‘Lot’ oder ‘Batch’ (Lot oder Charge) zu finden.
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.