Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
278-2, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
278-2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF23(8074)
General description
Czynnik wzrostu fibroblastów 23 (FGF-23) jest również nazywany fosfatoniną i czynnikiem indukującym hipofosfatemię pochodzenia nowotworowego. FGF-23 należy do rodziny czynników wzrostu wiążących heparynę i pełni kilka ważnych funkcji, w tym: regulację homeostazy fosforanów, hamowanie transportu fosforanów w kanalikach nerkowych, regulację ekspresji EGR1, regulację metabolizmu witaminy D oraz negatywną regulację różnicowania osteoblastów i mineralizacji macierzy. FGF-23 ulega ekspresji w komórkach osteogennych, dorosłej kości gąbczastej, osteocytach i spłaszczonych komórkach podścieliska kostnego (nieaktywnych osteoblastach). Wady FGF23 mogą prowadzić do autosomalnej dominującej krzywicy hipofosfatemicznej (ADHR) i rodzinnej hiperfosfatemicznej kalcynozy nowotworowej (HFTC).
~25 kDa obserwowane
Immunogen
Odpowiada ludzkiemu FGF23.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 2 µg z reprezentatywnej partii wykryło FGF23 w komórkach Jurkat i ludzkich PMBC.
Przeciwciało anty-FGF23, klon 278-2 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym i zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki gruczołów ślinowych człowieka
Lizat tkanki gruczołów ślinowych człowieka
Evaluated by Western Blotting in human salivary gland tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FGF23 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FGF23 in 10 µg of human salivary gland tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-FGF23, klon 278-2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c