Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4C8H10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4C8H10, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WBP2(23558)
General description
WBP2 to białko oddziałujące z białkiem, które wiąże się z domeną WW białek YAP1, WWP1 i WWP2. Białka zawierające domenę WW znajdują się w większości komórek i odgrywają ważną rolę w regulacji wielu różnych funkcji komórkowych, takich jak degradacja białek, transkrypcja i splicing RNA. Są one również regulowane w górę w wielu nowotworach. WBP2 oddziałuje również z białkami ligazy ubikwityny należącymi do rodziny NEDD4 i wydaje się pomagać w regulacji kierowania białek do proteasomów lub lizosomów. Również u myszy z nokautem WBP2 myszy wykazują nieprawidłowy rozwój pnia mózgu i słuchu, co wskazuje również na ważną rolę w rozwoju.
~ 37 kDa obserwowane
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu WBP2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła WBP2 w tkance raka piersi w stężeniu 1,25 ug/ml.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła WBP2 w transfekowanych komórkach HeLa utrwalonych 4% paraformaldehydem w stężeniu 20 ug/ml.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała transfekowane V5-WBP2 z komórki HeLa
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła WBP2 w transfekowanych komórkach HeLa utrwalonych 4% paraformaldehydem w stężeniu 20 ug/ml.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała transfekowane V5-WBP2 z komórki HeLa
To przeciwciało anty-WBP2, klon 4C8H10, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji oraz immunocytochemii i immunohistochemii do wykrywania WBP2.
Research Category
Signaling
Apoptosis & Cancer
Signaling
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Growth Factors & Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected WBP2 in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected WBP2 in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1