MABS417
Anti-GOT2, clone 3E9 Antibody
ascites fluid, clone 3E9, from mouse
Synonim(y):
Aspartate aminotransferase, mitochondrial, mAspAT, Fatty acid-binding protein, FABP-1, Glutamate oxaloacetate transaminase 2, Kynurenine aminotransferase 4, Kynurenine aminotransferase IV, Kynurenine-oxoglutarate transaminase 4, Kynurenine--oxoglutarate
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, monkey, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOT2(2806)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected GOT2 in HEK293, PC-12, BCBL-1, HepG2 and NIH/3T3 cell lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.