Przejdź do
MABS270
Przeciwciało anty-PP2A reg. podjednostka B56 epsilon (PPP2R5E), klon 5A5-1F3
clone 5A5-1F3, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein phosphatase 2A 56 kDa regulatory subunit epsilon isoform, PP2A B subunit isoform B′-epsilon,
PP2A B subunit isoform B56-epsilon, PP2A B subunit isoform PR61-epsilon, PP2A B subunit isoform R5-epsilon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A5-1F3, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
4
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5A5-1F3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTPA(5524)
General description
Fosfataza białkowa 2A (PP2A) to rodzina wszechobecnych białek heterotrimerycznych, które katalizują usuwanie grup fosforanowych z reszt serynowych i treoninowych. Enzymy PP2A zawierają podstawowe podjednostki strukturalne (A) i katalityczne (C) oraz zmienne podjednostki regulatorowe B. Podjednostki B regulują ich aktywność katalityczną, a także dyktują specyficzność substratową i lokalizację subkomórkową. Ostatnie badania sugerują, że podjednostki B56 epsilon regulują szlaki apoptotyczne za pośrednictwem p53 i mogą indukować lub hamować apoptozę w zależności od kontekstu komórkowego. Enzymy PP2A są również regulowane przez modyfikacje potranslacyjne i endogenne inhibitory.
~50 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiej podjednostce PP2A reg. B56 epsilon (PPP2R5E).
Application
Analiza Western Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę PP2A reg. B56 epsilon (PPP2R5E) w 10 µg lizatu komórek U2OS i lizatu tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła podjednostkę PP2A reg. B56 epsilon (PPP2R5E) w komórkach U2OS. (Max F. Perutz Laboratories, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia poddana immunoprecypitacji endogennej podjednostki B56 epsilon (PPP2R5E) PP2A w panelu lizatów komórek U2OS wyrażających podjednostkę regulatorową B56 alfa, beta, gamma, delta i epsilon PP2A (Max F. Perutz Laboratories, Uniwersytet Medyczny w Wiedniu, Austria).
To przeciwciało anty-PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E), klon 5A5-1F3 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, ICC, immunoprecypitacji do wykrywania PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E).
Research Category
Neuroscience
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało jest specyficzne dla podjednostki regulatorowej B56 fosfatazy białkowej 2A (PP2A).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluted by Western Blot in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PP2A reg. subunit B56 epsilon (PPP2R5E) in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE1809SAB4502302ABS1606
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PTPA(5524)
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
Gene Information
human ... PPP2R1B(5519)
Gene Information
human ... PPP2R5C(5527)
clone
5A5-1F3, monoclonal
clone
7C10-C5 (short 7C10), monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
yeast, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
bovine (Tehrani, M.A., et al. (1996). J. Biol. Chem. 271(9):5164-5170), rat, human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ulrich Baumgartner et al.
Molecular cancer, 17(1), 44-44 (2018-02-20)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) mutations enable constitutive active downstream signaling of PI3K/AKT, KRAS/ERK and JAK/STAT pathways, and promote tumor progression by inducing uncontrolled proliferation, evasion of apoptosis and migration of non-small cell lung cancer (NSCLC). In addition, such EGFR
Huan He et al.
eLife, 7 (2018-10-16)
The intracellular parasite Toxoplasma gondii, hijacks evolutionarily conserved host processes by delivering effector proteins into the host cell that shift gene expression in a timely fashion. We identified a parasite dense granule protein as GRA18 that once released in the
Qing Kang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(25), 17480-17496 (2014-05-16)
The mitotic kinase Aurora A (AurA) is regulated by a complex network of factors that includes co-activator binding, autophosphorylation, and dephosphorylation. Dephosphorylation of AurA by PP2A (human, Ser-51; Xenopus, Ser-53) destabilizes the protein, whereas mitotic dephosphorylation of its T-loop (human
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS27004053252599934