MABS2219
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
Synonim(y):
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 38.79 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Mogat1(68393)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing MGAT1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MGAT1 in lysates from HEK293 cells transfected with mouse MGAT1, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MGAT1 in Western Blotting applications (Lee, Y.J., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(34):13656-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1