MABS2028
Anti-Vitamin D receptor Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from rat
Synonim(y):
VDR, 1, 25-dihydroxyvitamin D3 receptor, Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, porcine, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
chicken ... Vdr(395988)
human ... VDR(7421)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Vitamin D receptor in human skin and human breast cancer tissue sections.
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vitamin D receptor in MCF-7 cell lysate.