Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
KU42.33C, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
KU42.33C, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Komórki ludzkiego raka trzustki BxPC-3.
Zaobserwowano ~210 kDa; obliczono 161,70 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Biochem/physiol Actions
Klon KU42.33C jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzki CD109.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Panc-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CD109 in Panc-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CD109 in Panc-1 cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS1928-100UG | 04061841039167 |
| MABS1928-25UG | 04061841039174 |