MABS1281
Anti-Itk Antibody, clone 2F12
clone 2F12, from mouse
Synonim(y):
Tyrosine-protein kinase ITK/TSK, IL-2-inducible T-cell kinase, Interleukin-2-inducible T-cell kinase, Kinase EMT, T-cell-specific kinase, Tyrosine-protein kinase Lyk
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITK(3702)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Itk from both parental and Lck-negative (J.CaM1) Jurkat cells. Itk immunoprecipitated from the parental Jurkat cells was found with increased tyrosine phosphorylation following TCR cross-linking or pervanadate treatment, while only very weak tyrosine phosphorylation was seen with Itk from J.CaM1 upon prolonged pervanadate treatment (Heyeck, S.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272(40):25401-25408).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated tyrosine-phosphorylated Itk from Jurkat cells stimulated by cross-linking of endogenous cell surface CD3 or transfected CD8 extracellular domain/CD28 cytoplasmic domain chimera (Heyeck, S.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272(40):25401-25408).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected baculovirus expressed Itk from infected Sf9 insect cells following ltk immunoprecipitation by the same antibody. The overexpressed ltk was found autophosphorylated on tyrosine when expressed alone in Sf9 and increased ltk tyrosine phosphorylation was seen when co-expressed with Lck (Heyeck, S.D., et al. (1997). J. Biol. Chem. 272(40):25401-25408).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Itk in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1