MABN748
Anti-TrpC3, clone 10H6 Antibody
clone 10H6, from mouse
Synonim(y):
Short transient receptor potential channel 3, TrpC3, Transient receptor protein 3, TRP-3, hTrp-3, hTrp3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPC3(7222)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TrpC3 in rat liver and brain tissue lysates (Feng. S., et al. (2013). PNAS. 1-6).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TrpC3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1