primary antibodies
klon
E5415B, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 34.44 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Aqp4(11829)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Mouse heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in Mouse heart tissue lysate.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in ELISA applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Western Blotting applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in mouse astrocytes.
Function Analysis: A representative lot reduced endogenous Aquaporin-4 in primary cultured astrocytes. (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Aquaporin 4 in Immunofluorescence applications (Huang, P, et. al. (2016). Biochem Biophys Rep. 7:77-83).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2