Przejdź do
MABF511
Przeciwciało anty-CD117 (c-Kit) (mysz), PE, klon ACK2
clone ACK2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, SCFR, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
689,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE
Clone:
ACK2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC
Citations:
-
689,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
PE
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
General description
Przeciwciało ACK2 jest specyficzne dla CD117, zwanego również c-Kit, receptora cytokinowego 145 kDa ważnego w rozwoju hematopoetycznych komórek macierzystych, w oogenezie i dla funkcjonalnej aktywności komórek odpornościowych, takich jak NK i komórki tuczne. c-Kit wiąże się z ligandem znanym jako czynnik komórek macierzystych (SCF) lub alternatywnie jako czynnik wzrostu komórek tucznych. Wiązanie ligandu promuje aktywację (dimeryzację) i późniejszą aktywność kinazy tyrozynowej receptora c-Kit i wyzwala kluczowe sygnały przeżycia, ekspansji i dojrzewania podczas rozwoju hematopoetycznych komórek progenitorowych. I odwrotnie, zrzucenie zewnątrzkomórkowej domeny receptora c-Kit indukuje inaktywację lub apoptozę w tych komórkach. Przeżyciowa aktywność sygnalizacyjna c-Kit nadaje receptorowi atrybut protoonkogenny, ponieważ nadekspresja lub mutacje tego białka są związane z rozwojem nowotworu. Przeciwciało ACK2 jest szeroko stosowane jako marker do identyfikacji progenitorów hematopoetycznych oraz do neutralizacji wiązania receptor-ligand in vitro i in vivo. Ponadto stwierdzono, że przeciwciało reaguje krzyżowo ze szczurzym c-Kit i jest szeroko publikowane do stosowania u tego gatunku.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD117 (c-Kit) (mysie), PE, klon ACK2 zatwierdzone do stosowania w IHC, ICC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD117 (c-Kit).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF360MABF149DCBL1360
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
Gene Information
human ... KIT(3815)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
PE
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
PE-Cy7
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
ACK2, monoclonal
clone
ACK2, monoclonal
clone
ACK2, monoclonal
clone
ACK2, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABF51104053252962493