MABF2752
Anti-HHV-8 PF-8 Antibody, clone 11D1
Synonim(y):
PF-8;KSHV ORF59
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11D1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 42.41 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2b
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... ORF45(4961474)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in BCBL-1 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:50 dilution of this antibody detected Kaposi s sarcoma associated herpesvirus (HHV-8) in 12-O-Tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA) treated (20 ng/mL; 48 h) BCBL-1 cells.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PF-8 of HHV-8 in Immunoprecipitation applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology. 240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol. 74(23):10920-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OF-8 of HHV-8 in Western Blotting applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26; Chan, S.R., et al. (2000). J Virol.;74(23):10920-9).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PF-8 of HHV-8 in Immunocytochemistry applications (Chan, S.R., et al. (1998). Virology.;240(1):118-26).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1