Kluczowe dokumenty
MABF1802
Sigma-Aldrich
Kontrola ujemna IgG2a myszy, klon C1.18.4, przeciwciało sprzężone z PE-Cy7
clone C1.18.4, from mouse, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Immunoglobulin G2a, IgG2a
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
klon
C1.18.4, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2a
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina C1.18.4 jest przydatna jako kontrola dopasowana izotypowo. Immunoglobulina C.1.18.4 ma nieznaną specyficzność wiązania i jest stosowana jako kontrola izotypowa dla mysich przeciwciał IgG2a.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
Kontrola izotypowa powinna być stosowana w takim samym stężeniu jak przeciwciało pierwotne, dla którego jest kontrolą.
To mysie przeciwciało monoklonalne Mysz IgG2a Negative Control, klon C1.18.4, koniugat PE-Cy7, nr kat. MABF1802 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania IgG2a.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2. To przeciwciało monoklonalne oczyszczono z supernatantu hodowli tkankowej za pomocą chromatografii powinowactwa.
Purified by size-exclusion chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.