Merck
MABE988
Przeciwciało przeciwko białku homeobox CDX-2, klon 7D9.1
clone 7D9.1, from mouse
Synonim(y):
Homeobox protein CDX-2, Homeobox protein CDX-2, CDX-3, Caudal-type homeobox protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDX2(1045)
General description
Białko homeobox CDX-2 (UniProt Q99626; znane również jako białko homeobox typu Caudal 2, czynnik transkrypcyjny homeobox typu Caudal 2, CDX-3) jest kodowane przez gen CDX2 (znany również jako CDX3, CDX2/AS) (Gene ID 1045) u człowieka. CDX-2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który odgrywa ważną rolę podczas rozwoju embrionalnego, gdzie określa tożsamość jelitową w endodermie jelitowej. CDX-2 jest również wymagany do utrzymania tożsamości jelitowej w nabłonku jelitowym przez cały okres dorosłości. Kinazy białkowe aktywowane mitogenami (MAPK) modulują aktywność transkrypcyjną i okres półtrwania CDX2 poprzez fosforylację. Zmniejszenie ekspresji CDX2 ułatwia progresję nowotworu w mysich modelach raka jelita grubego (CRC), a obniżony poziom ekspresji CDX2 w CRC koreluje ze złym rokowaniem u ludzi.
Zaobserwowano ~35/39 kDa. Pasmo docelowe często pojawia się jako dublet z powodu modyfikacji potranslacyjnych (fosforylacji i poliubikwitynacji).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu białku Homeobox CDX-2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło białko Homeobox CDX-2 w ludzkiej tkance raka okrężnicy i jelita grubego.
To przeciwciało przeciwko białku Homeobox CDX-2, klon 7D9.1 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunohistochemii (parafina) do wykrywania białka Homeobox CDX-2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human colorectal adenocarcinoma DLD-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Homeobox protein CDX-2 in 10 µg of human colorectal adenocarcinoma DLD-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c