Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
3D4A12, monoclonal
Species reactivity:
canine, human, monkey, rat, mouse
Application:
ChIP, ELISA, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
3D4A12, monoclonal
species reactivity
canine, human, monkey, rat, mouse
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer7)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
General description
Wraz z rozwojem badań nad kompleksem transkrypcyjnym polimerazy RNA II (RNAPII), wielu badaczy jest zainteresowanych wykorzystaniem immunoblotów do wykrywania RNAPII w różnych preparatach białkowych i frakcjach kolumnowych. RNAPII komórek HeLa zawiera 10 podjednostek, z których największa posiada powtórzenie heptapeptydu (PTSPSYS) w domenie C-końcowej (CTD). Ta duża podjednostka przechodzi cyklicznie, w trakcie transkrypcji, przez formy niefosforylowane (RNAPIIA) i hiperfosforylowane (RNAPIIO). RNAPIIA wiąże się z podstawowym kompleksem transkrypcyjnym i ulega fosforylacji do formy RNAPIIO przed syntezą pierwszego wiązania fosfodiestrowego. Czas tych zdarzeń sugeruje, że to zdarzenie fosforylacji może funkcjonować jako punkt regulacyjny i istnieje duże zainteresowanie identyfikacją składników kompleksu transkrypcyjnego z aktywnością kinazy CTD.
Zaobserwowano ~270 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma. To białko może być obserwowane przy wyższych masach cząsteczkowych z powodu modyfikacji potranslacyjnej.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu fosforylowi RNA Pol II (Ser7).
Application
Analiza immunoprecypitacji i sekwencjonowania chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała fosfo RNA Pol II (Ser7) z lizatu komórek HeLa (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała fosfo RNA Pol II (Ser7) z lizatu komórek HeLa (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył fosfo RNA Pol II (Ser7) w ekstraktach z całych komórek HeLa (pas 1), COS1, L929, NRK, MDCK i DM4 (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo RNA Pol II (Ser7) w komórkach HeLa (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła fosfo RNA Pol II (Ser7) w panelu niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych peptydów RNA Pol II (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała fosfo RNA Pol II (Ser7) z lizatu komórek HeLa (Maehara, K., et al. (2013). Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył fosfo RNA Pol II (Ser7) w ekstraktach z całych komórek HeLa (pas 1), COS1, L929, NRK, MDCK i DM4 (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo RNA Pol II (Ser7) w komórkach HeLa (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła fosfo RNA Pol II (Ser7) w panelu niezmodyfikowanych i zmodyfikowanych peptydów RNA Pol II (Prof. Taro Tachibana, Cell Engineering Corporation.).
To przeciwciało anty-fosfo RNA Pol II (Ser7), klon 3D4A12 jest zatwierdzone do stosowania w Western blotting, ChIP-seq, ChIP, ICC i ELISA do wykrywania fosfo RNA Pol II (Ser7).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser7) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected phospho RNA Pol II (Ser7) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c