MABE933
Anti-Tudor-SN Antibody, clone 13.14.1
clone 13.14.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, Tudor-SN
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13.14.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SND1(27044)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tudor-SN in HeLa and Hek 293 cell lysate (Ota, H., et al. (2013). Cell. 153:575-589).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Tudor-SN in 10 µg of HEK-293 cell lysate.